2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Fluoronicotinoyl chloride
PC7055-1G PC7055-500MG PC7055-250MG
APOSPC7055-1GEA 85.7 EUR
APOSPC7055-1G APOSPC7055-500MG APOSPC7055-250MG
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride
Formel: C₆H₃ClFNO
Molecular Weight: 159.55 g/mol
Schmelzpunkt: 275…278 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07781233
CAS-Nummer: 65352-94-5
UN: 3261
ADR: 8 III