1-Chlor-1,2-dibrom-1-fluorethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7056-25G
PC7056-5G
APOSPC7056-25GEA
964
EUR
APOSPC7056-25G
APOSPC7056-5G
1-Chlor-1,2-dibrom-1-fluorethan 97%
1-Chlor-1,2-dibrom-1-fluorethan
Formel:
C₂H₂Br₂ClF Siedepunkt: 134…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320780 CAS-Nummer: 243139-69-7 |