Kalium(2,4-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate potassium salt
PC7064-1G PC7064-5G
APOSPC7064-1GEA 154 EUR
APOSPC7064-1G APOSPC7064-5G
Kalium(2,4-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(2,4-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₈H₃BF₉K
Molecular Weight: 320,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368252
CAS-Nummer: 1150655-10-9