2-(Trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
PC7065-1G PC7065-250MG
APOSPC7065-1GEA 183 EUR
APOSPC7065-1G APOSPC7065-250MG
2-(Trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₅BF₃NO₂
Molecular Weight: 190.92 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09271791
CAS-Nummer: 947533-39-3