1-Brom-2-fluor-5-(trifluormethoxy)benzol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7089-5G PC7089-25G
APOSPC7089-5GEA 52.2 EUR
APOSPC7089-5G APOSPC7089-25G
1-Brom-2-fluor-5-(trifluormethoxy)benzol 98+%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
Molecular Weight: 259.00 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02181186
CAS-Nummer: 286932-57-8