1,1,2-Trichlor-3,3,3-trifluorpropen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,1,2-Trichlortrifluorpropen
PC7090-25G PC7090-5G
APOSPC7090-25GEA 323 EUR
APOSPC7090-25G APOSPC7090-5G
1,1,2-Trichlor-3,3,3-trifluorpropen 97%
1,1,2-Trichlor-3,3,3-trifluorpropen
Formel: C₃Cl₃F₃
Molecular Weight: 199.39 g/mol
Siedepunkt: 88 °C
Dichte: 1.617 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013672
CAS-Nummer: 431-52-7