3-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7091-1G
PC7091-25G
PC7091-5G
APOSPC7091-1GEA
29.3
EUR
APOSPC7091-1G
APOSPC7091-25G
APOSPC7091-5G
3-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09027208 CAS-Nummer: 874288-35-4 |