2-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7093-1G PC7093-5G
APOSPC7093-1GEA 171 EUR
APOSPC7093-1G APOSPC7093-5G
2-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure 98%
2-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molecular Weight: 219,95 g/mol
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09027258
CAS-Nummer: 957060-90-1