4-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7094-1G
PC7094-5G
APOSPC7094-1GEA
72.5
EUR
APOSPC7094-1G
APOSPC7094-5G
4-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure 98%
4-(2,2,2-Trifluorethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molecular Weight: 219.95 g/mol Schmelzpunkt: 191…194 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09027239 CAS-Nummer: 886536-37-4 |