4-Brom-3-fluorthioanisol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-2-fluor-4-(methylthio)benzol
PC7095-1G PC7095-25G PC7095-5G
APOSPC7095-1GEA 102 EUR
APOSPC7095-1G APOSPC7095-25G APOSPC7095-5G
4-Brom-3-fluorthioanisol 96%
4-Brom-3-fluorthioanisol
Formel: C₇H₆BrFS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027283
CAS-Nummer: 917562-25-5