Scandium(III)trifluormethansulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
PC7096-1G PC7096-5G PC7096-25G
APOSPC7096-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7096-1G APOSPC7096-5G APOSPC7096-25G
Scandium(III)trifluormethansulfonat 97%
Scandium(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉O₉S₃Sc
Molecular Weight: 492.17 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192433
CAS-Nummer: 144026-79-9