(3-Fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7103-1G
PC7103-250MG
APOSPC7103-1GEA
87
EUR
APOSPC7103-1G
APOSPC7103-250MG
(3-Fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid 97%
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆ClFO₂S Schmelzpunkt: 39…41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117456 CAS-Nummer: 24974-72-9 UN: 3261 ADR: 8 II |