2-Fluorisonicotinonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-4-pyridincarbonsäurenitril, 4-Cyan-2-fluorpyridin
PC7107-5G PC7107-25G PC7107-100G
APOSPC7107-5GEA 36.4 EUR
APOSPC7107-5G APOSPC7107-25G APOSPC7107-100G
2-Fluorisonicotinonitril 98%
2-Fluorisonicotinonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Molecular Weight: 122,1 g/mol
Schmelzpunkt: 29…34 °C
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027299
CAS-Nummer: 3939-14-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III