Triethyloxoniumtetrafluoroborat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7110-100G PC7110-25G
APOSPC7110-100GEA 342 EUR
APOSPC7110-100G APOSPC7110-25G
Triethyloxoniumtetrafluoroborat 95%
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Powerful alkylating reagent for many reactions.
Formel: C₆H₁₅BF₄O
Molecular Weight: 189,99 g/mol
Schmelzpunkt: 84…89 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044423
CAS-Nummer: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II