Triethylsilyltrifluormethansulfonat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure(triethylsilyl)ester
PC7114-100G PC7114-25G PC7114-5G
APOSPC7114-100GEA 60.9 EUR
APOSPC7114-100G APOSPC7114-25G APOSPC7114-5G
Triethylsilyltrifluormethansulfonat 99%
Triethylsilyltrifluormethansulfonat
Lewis acid. Powerful silylating reagent .
Formel: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Molecular Weight: 264,34 g/mol
Siedepunkt: 207 °C
Dichte: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000407
CAS-Nummer: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN: 3265
ADR: 8,II