2-Adamantyl-4-brom-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]adamantane
PC7133-1G
PC7133-250MG
APOSPC7133-1GEA
394
EUR
APOSPC7133-1G
APOSPC7133-250MG
2-Adamantyl-4-brom-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzol 98%
2-Adamantyl-4-brom-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzol
Formel:
C₁₈H₂₀BrF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258647 CAS-Nummer: 929000-50-0 |