2'-Fluor-4'-iodacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7138-5G PC7138-1G PC7138-25G
APOSPC7138-5GEA 52.2 EUR
APOSPC7138-5G APOSPC7138-1G APOSPC7138-25G
2'-Fluor-4'-iodacetanilid
2'-Fluor-4'-iodacetanilid
Formel: C₈H₇FINO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039298
CAS-Nummer: 97760-94-6