1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoracetaldehyd-Methylhalbacetal, Trifluoracetaldehydmethylhemiacetal
PC7140-100G
PC7140-25G
APOSPC7140-100GEA
154
EUR
APOSPC7140-100G
APOSPC7140-25G
1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol, technische Qualität
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @150-180C - distill off & react at once.
Formel:
C₃H₅F₃O₂ Molecular Weight: 130,07 g/mol Siedepunkt: 96 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013572 CAS-Nummer: 431-46-9 EINECS: 207-072-4 UN: 3271 ADR: 3,III |