2-Chlor-5-fluorpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7143-100G PC7143-25G PC7143-5G
APOSPC7143-100GEA 190 EUR
APOSPC7143-100G APOSPC7143-25G APOSPC7143-5G
2-Chlor-5-fluorpyrimidin 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
Molecular Weight: 132,52 g/mol
Siedepunkt: 149…162 °C
Dichte: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788197
CAS-Nummer: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III