2-Brom-N-(2,4-difluorphenyl)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7146-1G PC7146-5G
APOSPC7146-1GEA 87.3 EUR
APOSPC7146-1G APOSPC7146-5G
2-Brom-N-(2,4-difluorphenyl)benzamid 98%
2-Brom-N-(2,4-difluorphenyl)benzamid
Formel: C₁₃H₈BrF₂NO
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00751577
CAS-Nummer: 314025-94-0