Trifluoracetamid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoressigsäureamid
PC7150-100G
PC7150-500G
PC7150-1KG
APOSPC7150-100GEA
21.9
EUR
APOSPC7150-100G
APOSPC7150-500G
APOSPC7150-1KG
Trifluoracetamid 98+%
Trifluoracetamid
Formel:
C₂H₂F₃NO Molecular Weight: 113,04 g/mol Siedepunkt: 162…164 °C Schmelzpunkt: 65…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008008 CAS-Nummer: 354-38-1 EINECS: 206-559-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...