4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride
PC7153-1G
PC7153-25G
PC7153-5G
APOSPC7153-1GEA
58
EUR
APOSPC7153-1G
APOSPC7153-25G
APOSPC7153-5G
4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid 99%
4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClFNO₄S Molecular Weight: 239.6100 g/mol Siedepunkt: 124…126 °C/0.3mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06342770 CAS-Nummer: 6668-56-0 UN: 1760 ADR: 8 III |