Trifluoressigsäure 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TFA
PC7160-1KG
PC7160-2.5KG
PC7160-250G
APOSPC7160-1KGEA
69.6
EUR
APOSPC7160-1KG
APOSPC7160-2.5KG
APOSPC7160-250G
Trifluoressigsäure 99,5%
Trifluoressigsäure
Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.
Formel:
C₂HF₃O₂ Molecular Weight: 114,02 g/mol Siedepunkt: 72…74 °C Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1,489 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004169 CAS-Nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I |