Trifluoressigsäure 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: TFA
PC7160A-1L PC7160A-500ML
APOSPC7160A-1LEA 92.8 EUR
APOSPC7160A-1L APOSPC7160A-500ML
Trifluoressigsäure 99,5%
Trifluoressigsäure
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 72,4 °C
Schmelzpunkt: –15,4 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I