4-Brom-2-fluorthiobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-2-fluorobenzothioamide
PC7164-1G PC7164-250MG
APOSPC7164-1GEA 703 EUR
APOSPC7164-1G APOSPC7164-250MG
4-Brom-2-fluorthiobenzamid
4-Brom-2-fluorthiobenzamid
Formel: C₇H₅BrFNS
Molecular Weight: 234.887 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460505
CAS-Nummer: 883230-66-8