4-Ethoxy-2,3-difluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7167-1G PC7167-5G PC7167-25G
APOSPC7167-1GEA 102 EUR
APOSPC7167-1G APOSPC7167-5G APOSPC7167-25G
4-Ethoxy-2,3-difluorbenzaldehyd
4-Ethoxy-2,3-difluorbenzaldehyd
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molecular Weight: 186,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258700
CAS-Nummer: 126162-95-6