3-Cyan-5-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Amino-3-fluorbenzonitril, 5-Amino-3-fluorbenzoesäurenitril
PC7168-5G
PC7168-25G
APOSPC7168-5GEA
55.1
EUR
APOSPC7168-5G
APOSPC7168-25G
3-Cyan-5-fluoranilin 97%
3-Cyan-5-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ Molecular Weight: 136,13 g/mol Schmelzpunkt: 105…107 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864357 CAS-Nummer: 210992-28-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |