2-Fluor-6-formylpyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluoropicolinaldehyde, 6-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
PC7169-1G PC7169-10G PC7169-5G
APOSPC7169-1GEA 29 EUR
APOSPC7169-1G APOSPC7169-10G APOSPC7169-5G
2-Fluor-6-formylpyridin 95+%
2-Fluor-6-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Molecular Weight: 125,1 g/mol
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095149
CAS-Nummer: 208110-81-0