Trifluoressigsäureanhydrid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoracetic anhydride, TFAA
PC7170-500G PC7170-1KG PC7170-5KG
APOSPC7170-500GEA 58 EUR
APOSPC7170-500G APOSPC7170-1KG APOSPC7170-5KG
Trifluoressigsäureanhydrid 99%
Trifluoressigsäureanhydrid
Useful trifluoroacetylating agent for the protectionof alcohols & amines.
Formel: C₄F₆O₃
Siedepunkt: 39…40 °C
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000416
CAS-Nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I