3-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
PC7177-1G
APOSPC7177-1GEA
121
EUR
APOSPC7177-1G
3-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure 95%
3-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₃NO₂ Molecular Weight: 190,9156 g/mol Schmelzpunkt: 260…262,6 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09952041 CAS-Nummer: 947533-51-9 |