2-Brom-6-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Bromo-6-fluorophenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-fluorobenzeneboronic acid
PC7182-100G PC7182-25G PC7182-5G
APOSPC7182-100GEA 210 EUR
APOSPC7182-100G APOSPC7182-25G APOSPC7182-5G
2-Brom-6-fluorphenylboronsäure 98%
2-Brom-6-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Molecular Weight: 218.82 g/mol
Schmelzpunkt: 138…145 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05664309
CAS-Nummer: 913835-80-0