2,4-Difluor-5-nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 306 EUR
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
2,4-Difluor-5-nitrophenylboronsäure 97%
2,4-Difluor-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₄BF₂NO₄
Molecular Weight: 202.91 g/mol
Schmelzpunkt: 225…227 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095253
CAS-Nummer: 325786-11-6