1,1,1-Trifluoracetoncyanhydrin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1,1-Trifluoroacetone Cyanohydrin, 2-Cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionitrile
PC7185-1G PC7185-5G
APOSPC7185-1GEA 241 EUR
APOSPC7185-1G APOSPC7185-5G
1,1,1-Trifluoracetoncyanhydrin
1,1,1-Trifluoracetoncyanhydrin
Formel: C₄H₄F₃NO
Molecular Weight: 139.08 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C/40mmHg
Dichte: 1.276 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040885
CAS-Nummer: 335-08-0
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II