4-Amino-2-methyl-8-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC7198-1G PC7198-500MG
APOSPC7198-1GEA 335 EUR
APOSPC7198-1G APOSPC7198-500MG
4-Amino-2-methyl-8-(trifluormethyl)chinolin
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₉F₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669720
CAS-Nummer: 147147-73-7