α,α,α-Trifluoracetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoracetylbenzol, Phenacyltrifluorid, 2,2,2-Trifluoracetophenon, 1-Phenyl-2,2,2-trifluor-1-ethanon
PC7200-100G PC7200-25G PC7200-5G
APOSPC7200-100GEA 122 EUR
APOSPC7200-100G APOSPC7200-25G APOSPC7200-5G
α,α,α-Trifluoracetophenon 99%
α,α,α-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174,12 g/mol
Siedepunkt: 165…166 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000420
CAS-Nummer: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III