2-Chlor-3,6-difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7205-5G PC7205-1G PC7205-25G
APOSPC7205-5GEA 102 EUR
APOSPC7205-5G APOSPC7205-1G APOSPC7205-25G
2-Chlor-3,6-difluoranisol 98%
2-Chlor-3,6-difluoranisol
Formel: C₇H₅ClF₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631451
CAS-Nummer: 261762-37-2