1,1,1-Trifluoracetylaceton 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione

PC7210-100G PC7210-5G
APOSPC7210-100GEA 94.4 EUR
APOSPC7210-100G APOSPC7210-5G
1,1,1-Trifluoracetylaceton 98%
1,1,1-Trifluoracetylaceton
Formel: C₅H₅F₃O₂
Molecular Weight: 154,09 g/mol
Siedepunkt: 107 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000427
CAS-Nummer: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR