3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7211-1G PC7211-5G
APOSPC7211-1GEA 219 EUR
APOSPC7211-1G APOSPC7211-5G
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₉H₅BrFNO
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607907
CAS-Nummer: 267880-92-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR