4-(Trifluoracetyl)benzoesäure 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid

PC7214-1G PC7214-25G PC7214-5G
APOSPC7214-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7214-1G APOSPC7214-25G APOSPC7214-5G
4-(Trifluoracetyl)benzoesäure 97+%
4-(Trifluoracetyl)benzoesäure
Formel: C₉H₅F₃O₃
Schmelzpunkt: 177…179 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052340
CAS-Nummer: 58808-59-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR