1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7217-10G PC7217-1G PC7217-5G
APOSPC7217-10GEA 1350 EUR
APOSPC7217-10G APOSPC7217-1G APOSPC7217-5G
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Formel: C₁₀H₈F₃N₃O₃
Molecular Weight: 275,19 g/mol
Schmelzpunkt: 171…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607925
CAS-Nummer: 952183-38-9