4'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,2-Trifluor-1-(4-methylphenyl)-1-ethanon
PC7250-1G PC7250-25G PC7250-5G
APOSPC7250-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7250-1G APOSPC7250-25G APOSPC7250-5G
4'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon 96%
4'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 179…180 °C
Schmelzpunkt: 44289 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052338
CAS-Nummer: 394-59-2