2,3,4-Trifluoranilin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7258-100G PC7258-250G PC7258-25G PC7258-500G
APOSPC7258-100GEA 24.8 EUR
APOSPC7258-100G APOSPC7258-250G APOSPC7258-25G APOSPC7258-500G
2,3,4-Trifluoranilin 99%
2,3,4-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147.1 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C/48mmHg
Dichte: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011737
CAS-Nummer: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR