2,3,6-Trifluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7258L-1G PC7258L-5G PC7258L-25G
APOSPC7258L-1GEA 26.1 EUR
APOSPC7258L-1G APOSPC7258L-5G APOSPC7258L-25G
2,3,6-Trifluoranilin 98%
2,3,6-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147,1 g/mol
Siedepunkt: 150…151 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012369
CAS-Nummer: 67815-56-9