2,4,5-Trifluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7259-100G PC7259-25G PC7259-5G
APOSPC7259-100GEA 62.5 EUR
APOSPC7259-100G APOSPC7259-25G APOSPC7259-5G
2,4,5-Trifluoranilin 98%
2,4,5-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147.1 g/mol
Siedepunkt: 170
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007649
CAS-Nummer: 367-34-0
EINECS: 206-692-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR