2,4,6-Trifluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7260-10G PC7260-250G PC7260-50G
APOSPC7260-10GEA 43.5 EUR
APOSPC7260-10G APOSPC7260-250G APOSPC7260-50G
2,4,6-Trifluoranilin 98%
2,4,6-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147,1 g/mol
Siedepunkt: 57 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007650
CAS-Nummer: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III