3,4,5-Trifluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7260B-25G PC7260B-5G PC7260B-100G
APOSPC7260B-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7260B-25G APOSPC7260B-5G APOSPC7260B-100G
3,4,5-Trifluoranilin 98%
3,4,5-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147.1 g/mol
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083522
CAS-Nummer: 163733-96-8