2,3,4-Trifluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7265D-100G PC7265D-25G PC7265D-5G
APOSPC7265D-100GEA 206 EUR
APOSPC7265D-100G APOSPC7265D-25G APOSPC7265D-5G
2,3,4-Trifluorbenzaldehyd 97%
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Molecular Weight: 160,1 g/mol
Siedepunkt: 77…79 °C/20mmHg
Dichte: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061230
CAS-Nummer: 161793-17-5
UN: 1989
ADR: 3,III