2,3,6-Trifluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7265G-25G PC7265G-5G
APOSPC7265G-25GEA 132 EUR
APOSPC7265G-25G APOSPC7265G-5G
2,3,6-Trifluorbenzaldehyd 97%
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Molecular Weight: 160.1 g/mol
Siedepunkt: 159 °C
Dichte: 1.425 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061195
CAS-Nummer: 104451-70-9