2,4,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7265J-100G
PC7265J-50G
APOSPC7265J-100GEA
120
EUR
APOSPC7265J-100G
APOSPC7265J-50G
2,4,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃F₃O Molecular Weight: 160,1 g/mol Siedepunkt: 174 °C Dichte: 1,408 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061196 CAS-Nummer: 165047-24-5 UN: 1989 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...