2,4,6-Trifluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7265M-25G PC7265M-5G
APOSPC7265M-25GEA 108 EUR
APOSPC7265M-25G APOSPC7265M-5G
2,4,6-Trifluorbenzaldehyd 98%
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Molecular Weight: 160.1 g/mol
Siedepunkt: 165 °C
Schmelzpunkt: 63…68 °C
Dichte: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061197
CAS-Nummer: 58551-83-0